Print…
Maleimide, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 1H-Pyrrole-2,5-dione
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
129585-10G 129585-25G 129585-2G
SIAL129585-10GEA 180 EUR
SIAL129585-10G SIAL129585-25G SIAL129585-2G
Maleimide, Sigma-Aldrich®
Maleimide
Fórmula: C₄H₃NO₂
Ponto de ebulição: 102…105 °C (55 mmHg)
Ponto de Fusão: 90…93 °C
Densidade: 1,2493 g/cm³ (106 °C)
Número MDL : MFCD00005494
Número CAS: 541-59-3
EINECS: 208-787-4
UN: 2923
ADR: 8,III