Print…
N,N-Diethyl-1,1,1-trimethylsilylamine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
127256-100G 127256-25G
SIAL127256-100GEA 150 EUR
SIAL127256-100G SIAL127256-25G
N,N-Diethyl-1,1,1-trimethylsilylamine, Sigma-Aldrich®
N,N-Diethyl-1,1,1-trimethylsilylamine
Fórmula: C₇H₁₉NSi
Ponto de ebulição: 126…127 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –10 °C
Densidade: 0,7074 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 15 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009040
Número CAS: 996-50-9
EINECS: 213-637-6