Print…
5-Chlorovaleryl chloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 5-Chlorovaleroyl chloride, 5-Chloropentanoyl chloride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
125245-10G 125245-50G
SIAL125245-10GEA 182 EUR
SIAL125245-10G SIAL125245-50G
5-Chlorovaleryl chloride, Sigma-Aldrich®
5-Chlorovaleryl chloride
Fórmula: C₅H₈Cl₂O
Peso Molecular: 155.02 g/mol
Ponto de ebulição: 97…99 °C (1 mmHg)
Densidade: 1.21 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00000758
Número CAS: 1575-61-7
EINECS: 216-403-1
UN: 3265
ADR: 8 II