Print…
tert-Butyl bromoacetate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
124230-10G 124230-250G 124230-50G
SIAL124230-10GEA 41.4 EUR
SIAL124230-10G SIAL124230-250G SIAL124230-50G
tert-Butyl bromoacetate, Sigma-Aldrich®
tert-Butyl bromoacetate
Fórmula: BrCH₂COOC(CH₃)₂
Ponto de ebulição: 50 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,338 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00000188
Número CAS: 5292-43-3
EINECS: 226-133-6