Print…
2-Formylbenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 2-Carboxybenzaldehyde, Phthalaldehydic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
116017-100G 116017-25G
SIAL116017-100GEA 135 EUR
SIAL116017-100G SIAL116017-25G
2-Formylbenzoic acid, Sigma-Aldrich®
2-Formylbenzoic acid
Fórmula: C₈H₆O₃
Ponto de ebulição: 101 °C (0,4 mmHg)
Ponto de Fusão: 95…98 °C
Densidade: 1,404 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00003336
Número CAS: 119-67-5
EINECS: 204-342-3