Print…
4,4'-Difluorobenzophenone, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Bis(4-Fluorophenyl)methanone, Bis(4-fluorophenyl) ketone
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
115495-100G 115495-25G
SIAL115495-100GEA 294 EUR
SIAL115495-100G SIAL115495-25G
4,4'-Difluorobenzophenone, Sigma-Aldrich®
4,4'-Difluorobenzophenone
Fórmula: C₁₃H₈F₂O
Ponto de ebulição: 170…172 °C (10 mmHg)
Ponto de Fusão: 140…141 °C
Densidade: 1,39 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00000353
Número CAS: 345-92-6
EINECS: 206-466-3