Print…
Isophthalaldehyde, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: m-Phthalaldehyde, Isophthaldicarboxaldehyde, Isophthaldialdehyde
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
115282-25G 115282-5G
SIAL115282-25GEA 126 EUR
SIAL115282-25G SIAL115282-5G
Isophthalaldehyde, Sigma-Aldrich®
Isophthalaldehyde
Fórmula: C₈H₆O₂
Ponto de ebulição: 255 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 89…91 °C
Número MDL : MFCD00003372
Número CAS: 626-19-7
EINECS: 210-935-8