Print…
Methyl-10-undecenoate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Undecenylic acid methyl ester, 10-Undecenoic acid methyl ester, Methyl undec-10-enoate, Undec-10-enoic acid emthyl ester
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
115126-25ML 115126-500ML
SIAL115126-25MLEA 51.4 EUR
SIAL115126-25ML SIAL115126-500ML
Methyl-10-undecenoate, Sigma-Aldrich®
Methyl-10-undecenoate
Fórmula: C₁₂H₂₂O₂
Peso Molecular: 198.31 g/mol
Ponto de ebulição: 248
Ponto de Fusão: –27.5 °C
Densidade: 0.889 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00016689
Número CAS: 111-81-9
EINECS: 203-910-8