Print…
Crotonic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
113018-3KG 113018-500G
SIAL113018-3KGEA 250 EUR
SIAL113018-3KG SIAL113018-500G
Crotonic acid, Sigma-Aldrich®
Crotonic acid
Fórmula: C₄H₆O₂
Ponto de ebulição: 185…199 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 71…72 °C
Densidade: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 90 °C
Número MDL : MFCD00002701
Número CAS: 107-93-7
EINECS: 203-533-9
UN: 2823
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02625