Print…
n-Propionato de propilo, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
112267-100ML 112267-1L
SIAL112267-100MLEA 67.7 EUR
SIAL112267-100ML SIAL112267-1L
n-Propionato de propilo, Sigma-Aldrich®
n-Propionato de propilo
Fórmula: C₆H₁₂O₂
Densidade: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00009373
Número CAS: 106-36-5
EINECS: 203-389-7
UN: 3272
ADR: 3,II