Print…
1,6-Heptadien-4-ol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
111589-25G 111589-5G
SIAL111589-25GEA 412 EUR
SIAL111589-25G SIAL111589-5G
1,6-Heptadien-4-ol, Sigma-Aldrich®
1,6-Heptadien-4-ol
Fórmula: C₇H₁₂O
Densidade: 0,918 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00008663
Número CAS: 2883-45-6
EINECS: 220-742-0