Print…
Butyl vinyl ether, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: n-Butyl vinyl ether
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
110299-100ML 110299-1L 110299-2L 110299-500ML
SIAL110299-100MLEA 67.2 EUR
SIAL110299-100ML SIAL110299-1L SIAL110299-2L SIAL110299-500ML
Butyl vinyl ether, Sigma-Aldrich®
Butyl vinyl ether
Fórmula: C₆H₁₂O
Peso Molecular: 100.16 g/mol
Ponto de ebulição: 94
Ponto de Fusão: –91.9 °C
Densidade: 0.7804 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00009454
Número CAS: 111-34-2
EINECS: 203-860-7
UN: 3271
ADR: 3 II