Print…
Methacrylamide, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
109606-250G 109606-500G
SIAL109606-250GEA 55.8 EUR
SIAL109606-250G SIAL109606-500G
Methacrylamide, Sigma-Aldrich®
Methacrylamide
Fórmula: C₄H₇NO
Ponto de ebulição: 215 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 106…109 °C
Densidade: 1,053 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 103 °C
Número MDL : MFCD00008018
Número CAS: 79-39-0
EINECS: 201-202-3