Print…
4-Chloro-o-phenylenediamine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 1-Chloro-3,4-diaminobenzene, 4-Chlorobenzene-1,2-diamine, 4-Chloro-1,2-phenylenediamine, 4-Chloro-1,2-diaminobenzene
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
108871-25G 108871-5G
SIAL108871-25GEA 130 EUR
SIAL108871-25G SIAL108871-5G
4-Chloro-o-phenylenediamine, Sigma-Aldrich®
4-Chloro-o-phenylenediamine
Fórmula: C₆H₇ClN₂
Ponto de ebulição: 280 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 89…90 °C
Número MDL : MFCD00011691
Número CAS: 95-83-0
EINECS: 202-456-8