Print…
2-Aminobenzothiazole, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Benzothiazol-2-ylamine, Benzo[d]thiazol-2-amine, Cerium(III)-Ionophore II
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
108812-100G 108812-5G
SIAL108812-100GEA 88.9 EUR
SIAL108812-100G SIAL108812-5G
2-Aminobenzothiazole, Sigma-Aldrich®
2-Aminobenzothiazole
Fórmula: C₇H₆N₂S
Peso Molecular: 150.2 g/mol
Ponto de ebulição: 190…195 °C (0.05 mmHg)
Ponto de Fusão: 127…130 °C
Número MDL : MFCD00005785
Número CAS: 136-95-8
EINECS: 205-268-4
Merck Index: 13,00423