Print…
Methyl cyanoacetate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Methyl 2-cyanoacetate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ500
108421-25G 108421-500G
SIAL108421-25GEA 41.4 EUR
SIAL108421-25G SIAL108421-500G
Methyl cyanoacetate, Sigma-Aldrich®
Methyl cyanoacetate
Fórmula: C₄H₅NO₂
Peso Molecular: 99.09 g/mol
Ponto de ebulição: 207
Ponto de Fusão: –22.5 °C
Densidade: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00001939
Número CAS: 105-34-0
EINECS: 203-288-8