Print…
1,6-Bis(dimethylamino)hexane, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: N,N,N',N'-Tetramethylhexamethylenediamine, N,N,N',N'-Tetramethyl-1,6-diaminohexane, N1,N1,N6,N6-Tetramethylhexane-1,6-diamine, N,N,N',N'-Tetramethyl-1,6-hexanediamine
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
105139-100ML 105139-1L
SIAL105139-100MLEA 183 EUR
SIAL105139-100ML SIAL105139-1L
1,6-Bis(dimethylamino)hexane, Sigma-Aldrich®
1,6-Bis(dimethylamino)hexane
Fórmula: C₁₀H₂₄N₂
Peso Molecular: 172.31 g/mol
Ponto de ebulição: 209
Ponto de Fusão: –46 °C
Densidade: 0.8064 g/cm³ (15 °C)
Número MDL : MFCD00008339
Número CAS: 111-18-2
EINECS: 203-842-9