Print…
N-Methylcyclohexylamine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: N-Cyclohexylmethylamine, Cyclohexyl(methyl)amine
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
103322-100G 103322-5G
SIAL103322-100GEA 69.4 EUR
SIAL103322-100G SIAL103322-5G
N-Methylcyclohexylamine, Sigma-Aldrich®
N-Methylcyclohexylamine
Fórmula: C₇H₁₅N
Ponto de ebulição: 149 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –8 °C
Densidade: 0,859 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00003832
Número CAS: 100-60-7
EINECS: 202-869-3