Print…
3-Iodobenzylamine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: (3-Iodophenyl)methanamine
100064-1G 100064-5G
SIAL100064-1GEA 149 EUR
SIAL100064-1G SIAL100064-5G
3-Iodobenzylamine, Sigma-Aldrich®
3-Iodobenzylamine
Fórmula: C₇H₈IN
Ponto de ebulição: 132 °C (8 mmHg)
Densidade: 1,748 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00192227
Número CAS: 696-40-2