Print…
1-Ethyl-3-methylimidazoliumtetrafluoroborate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 1-Ethyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium tetrafluoroborate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
04365-50G 04365-5G
SIAL04365-50GEA 518 EUR
SIAL04365-50G SIAL04365-5G
1-Ethyl-3-methylimidazoliumtetrafluoroborate, Sigma-Aldrich®
1-Ethyl-3-methylimidazoliumtetrafluoroborate
Fórmula: C₆H₁₁BF₄N₂
Peso Molecular: 197.97 g/mol
Ponto de ebulição: ∼200 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: ∼15 °C
Densidade: 1.34 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Número MDL : MFCD00216668
Número CAS: 143314-16-3