Print…
n-Hexano ≥95%, HiPerSolv CHROMANORM® para HPLC
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Filtered 0,2 µm Filter. Embalado em atmosfera de azoto.
83991.320EA 81 EUR
83991.320
n-Hexano ≥95%, HiPerSolv CHROMANORM® para HPLC
n-Hexano
Fórmula: H₃C(CH₂)₄CH₃
Peso Molecular: 86,18 g/mol
Ponto de ebulição: 69 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –94,3 °C
Densidade: 0,659 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –22 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009520
Número CAS: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
UN: 1208
ADR: 3,II
ALCANCE: 01-2119480412-44
Merck Index: 13,04712
https://pt.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/70/18/737018.jpg
Encomendar
Assay (on anhydrous substance) Min. 95.0 %
Acidity Max. 0.0005 meq/g
Evaporation residue Max. 5 ppm
Water Max. 0.01 %
Transmittance (200 nm) Min. 50 %
Transmittance (210 nm) Min. 70 %
Transmittance (220 nm) Min. 90 %
Transmittance (230 nm) Min. 98 %
Transmittance (240 nm) Min. 99 %