Print…
Acetonitrilo ≥99.95%, HiPerSolv CHROMANORM® ULTRA para LC-MS, adequado para instrumentos UPLC/UHPLC-MS
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Sinônimos: Cianeto de metilo
Filtrado através de um filtro de 0,2 µm. Embalado em atmosfera de azoto.
83642.320EA 85.2 EUR
83642.320 83642.290
Acetonitrilo ≥99.95%, HiPerSolv CHROMANORM® ULTRA para LC-MS, adequado para instrumentos UPLC/UHPLC-MS
Acetonitrilo
Fórmula: H₃CCN
Peso Molecular: 41.05 g/mol
Ponto de ebulição: 81.6 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –45,7 °C
Densidade: 0.786 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 2 °C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001878
Número CAS: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3 II
ALCANCE: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Ensaio (em relação a substância anidra) Min. 99.95 %
Acidez Max. 0.0001 meq/g
Alcalinidade Max. 0.0002 meq/g
Coloração Max. 5 APHA
Densidade (20/4) 0.781 --> 0.784
Densidade (20/20) 0.782 --> 0.785
n 20/D 1.343 --> 1.345
Resíduo de evaporação Max. 1 ppm
Água Max. 10 ppm
Transmitância (193 nm) Min. 60 %
Transmitância (195 nm) Min. 90 %
Transmitância (200 nm) Min. 98 %
Transmitância (210 nm) Min. 98 %
Transmitância (215 nm) Min. 99 %
Transmitância (220 nm) Min. 99 %
Transmitância (230 nm) Min. 99 %
Fluorescência (como quinina)(254/450 nm) Max. 1 ppb
Fluorescência (como quinina) (365 nm) Max. 0.5 ppb
Gradiente (210 nm) Max. 1 mAU
Gradiente (254 nm) Max. 1 mAU
MS-ESI+ (como Reserpina) Max. 2 ppb
MS-ESI- (como 4-Nitrofenol) Max. 20 ppb
MS-APCI- (como 4-Nitrofenol) Max. 20 ppb
Al (Alumínio) Max. 20 ppb
Ba (Bário) Max. 20 ppb
Ca (Calcium) Max. 20 ppb
Cd (Cádmio) Max. 20 ppb
Co (Cobalto) Max. 20 ppb
Cu (Cobre) Max. 20 ppb
Fe (Ferro) Max. 20 ppb
K (Potássio) Max. 20 ppb
Mg (Magnésio) Max. 20 ppb
Mn (Manganês) Max. 20 ppb
Na (Sódio) (no recheio) Max. 20 ppb
Ni (Níquel) Max. 20 ppb
Pb (Chumbo) Max. 20 ppb
Zn (Zinco) Max. 20 ppb
Filtered through 0.2 μm Confirmed