Print…
Sulfato de Níquel heptahidratado
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Sinônimos: Nickel (II) sulphate heptahydrate
25897.234EA 0 EUR
25897.234 25897.291
Sulfato de Níquel heptahidratado
Sulfato de Níquel heptahidratado
Fórmula: NiO₄S·7H₂O
Peso Molecular: 280.86 g/mol
Ponto de Fusão: 99
Densidade: ∼2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149814
Número CAS: 10101-98-1
EINECS: 232-104-9
UN: 3077
ADR: 9 III