Print…
(3-Chloropropyl)trichlorosilane ≥98.0% (por GC) para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Trichloro(3-chloropropyl)silane
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.42016.0005 8.42016.0025
8.42016.0005EA 54.4 EUR
8.42016.0005 8.42016.0025
(3-Chloropropyl)trichlorosilane ≥98.0% (por GC) para síntese, Sigma-Aldrich®
(3-Chloropropyl)trichlorosilane
Fórmula: ClH₂CCH₂CH₂SiCl₃
Peso Molecular: 211.98 g/mol
Ponto de ebulição: 176…177 °C (1013 hPa)
Densidade: 1.359 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00013694
Número CAS: 2550-06-3
EINECS: 219-844-8
UN: 2987
ADR: 8 II
Encomendar
Assay (GC, area%) ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C) 1.358 - 1.362
Identity (IR) passes test
Flash Point 80 °C
Density 1.360 g/cm3 (20 °C)