Print…
Eter etil-tert-butílico para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 2-Ethoxy-2-methylpropane
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.41873.0005 8.41873.0025 8.41873.0002
8.41873.0005EA 43.5 EUR
8.41873.0005 8.41873.0025 8.41873.0002
Eter etil-tert-butílico para síntese, Sigma-Aldrich®
Eter etil-tert-butílico
Fórmula: C₆H₁₄O
Peso Molecular: 102.18 g/mol
Ponto de ebulição: 71
Ponto de Fusão: –97 °C
Densidade: 0.752 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009225
Número CAS: 637-92-3
EINECS: 211-309-7
UN: 1179
ADR: 3 II
Merck Index: 13,03809
Encomendar
Solubility 12 g/l (25 °C)
Melting Point -97 °C
Molar Mass 102.18 g/mol
Boiling Point 71 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 173 hPa (25 °C)
Flash Point -19 °C
Explosion Limit 1.23 - 7.7 %(V)
Density 0.74 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid