Print…
2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: NSC 59876, p-HPEA, Tyrosol, 4-Hydroxyphenethyl alcohol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.41859.0005 8.41859.0025
8.41859.0005EA 223 EUR
8.41859.0005 8.41859.0025
2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol para síntese, Sigma-Aldrich®
2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol
Fórmula: C₈H₁₀O₂
Peso Molecular: 138.17 g/mol
Ponto de ebulição: 310
Ponto de Fusão: 90…92 °C
Número MDL : MFCD00002902
Número CAS: 501-94-0
EINECS: 207-930-8
Encomendar
Solubility 124 g/l (25 °C)
Melting Point 91 - 94 °C
Molar Mass 138.17 g/mol