Print…
3-(2-Hydroxyethyl)indole
Fornecedor: Merck
8.41379.0001 8.41379.0005
8.41379.0001EA 0 EUR
8.41379.0001 8.41379.0005
3-(2-Hydroxyethyl)indole
3-(2-Hydroxyethyl)indole
Fórmula: C₁₀H₁₁NO
Ponto de ebulição: 358 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 55…57 °C
Número MDL : MFCD00005659
Número CAS: 526-55-6
EINECS: 208-393-2
Merck Index: 12,09930