Print…
N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: MSTFA, N-Methyl-N-(trimethylsilyl)-2,2,2-trifluoroacetamide, 2,2,2-Trifluoro-N-methyl-N-(trimethylsilyl)acetamide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.41102.0005 8.41102.0025 8.41102.0002 8.41102.9999
8.41102.0005EA 89.6 EUR
8.41102.0005 8.41102.0025 8.41102.0002 8.41102.9999
N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide para síntese, Sigma-Aldrich®
N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide
Fórmula: C₆H₁₂F₃NOSi
Peso Molecular: 199.25 g/mol
Ponto de ebulição: 130
Densidade: 1.07 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000411
Número CAS: 24589-78-4
EINECS: 246-331-6
UN: 1993
ADR: 3 II
Encomendar
Molar Mass 199.25 g/mol
Boiling Point 130 - 132 °C (1013 hPa)
Flash Point 25 °C
Density 1.085 g/cm3