Print…
1,5-Naphthalenedisulphonic acid zS, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
MQ200
8.40104.0025 8.40104.0250
8.40104.0025EA 38.8 EUR
8.40104.0025 8.40104.0250
1,5-Naphthalenedisulphonic acid zS, Sigma-Aldrich®
1,5-Naphthalenedisulphonic acid
Fórmula: C₁₀H₈O₆S₂
Peso Molecular: 288.3 g/mol
Ponto de Fusão: 110
Número MDL : MFCD00003996
Número CAS: 81-04-9
EINECS: 201-317-9
UN: 2585
ADR: 8 III
Encomendar
Solubility 1030 g/l (20 °C)
Melting Point 110 °C decomposes
Molar Mass 288.3 g/mol
Bulk Density 900 kg/m3
Vapor Pressure 51 hPa (50 °C)
pH 2.4 (1 g/l, H2O, 20 °C)