(±)-Álcool tetraidrofurfurílico, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
|
Perigo
|
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.22307.0100
8.22307.1000
8.22307.2500
8.22307.0100EA
27.9
EUR
8.22307.0100
8.22307.1000
8.22307.2500
(±)-Álcool tetraidrofurfurílico, Sigma-Aldrich®
(±)-Álcool tetraidrofurfurílico
Fórmula:
C₅H₁₀O₂ Ponto de ebulição: 178 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: < –80 °C Densidade: 1,0543 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00005372 Número CAS: 97-99-4 EINECS: 202-625-6 Merck Index: 12,09353 |
Solubility | (20 °C) soluble |
Molar Mass | 102.13 g/mol |
Boiling Point | 178 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 1 hPa (25 °C) |
Flash Point | 75 °C |
Explosion Limit | 1.5 - 9.7 %(V) |
Density | 1.05 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 282 °C |