Print…
Benzyltrimethylammonium chloride para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: N,N,N-Trimethyl-1-phenylmethanaminium chloride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.21961.0005 8.21961.0250 8.21961.9025
8.21961.0005EA 25.8 EUR
8.21961.0005 8.21961.0250 8.21961.9025
Benzyltrimethylammonium chloride para síntese, Sigma-Aldrich®
Benzyltrimethylammonium chloride
Fórmula: C₁₀H₁₆ClN
Peso Molecular: 185.7 g/mol
Ponto de Fusão: 238
Densidade: 1.07 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011782
Número CAS: 56-93-9
EINECS: 200-300-3
UN: 2811
ADR: 6.1 II
Encomendar
Solubility 800 g/l (20 °C)
Melting Point 243 °C
Molar Mass 185.7 g/mol
Bulk Density 135 °C
Boiling Point  - 0.0001 hPa (20 °C)