Print…
Trimethylammonium chloride zS, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Trimethylamine hydrochloride
MQ200
8.21178.0005 8.21178.0250 8.21178.9020
8.21178.0005EA 27.6 EUR
8.21178.0005 8.21178.0250 8.21178.9020
Trimethylammonium chloride zS, Sigma-Aldrich®
Trimethylammonium chloride
Fórmula: C₃H₁₀ClN
Peso Molecular: 95.57 g/mol
Ponto de Fusão: 273…278 °C
Densidade: ∼1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012478
Número CAS: 593-81-7
EINECS: 209-810-0
Merck Index: 12,09841
Encomendar
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 273 - 278 °C
Molar Mass 95.57 g/mol
pH 5 (100 g/l, H2O, 20 °C)