Print…
Phthalaldehyde para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 1,2-Phthalic dicarboxaldehyde, Phthaldialdehyde, o-Phthalaldehyde, OPA, Phthaldicarboxaldehyde, Benzene-1,2-dicarboxaldehyde
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.21027.0050 8.21027.8500 8.21027.9025
8.21027.0050EA 209 EUR
8.21027.0050 8.21027.8500 8.21027.9025
Phthalaldehyde para síntese, Sigma-Aldrich®
Phthalaldehyde
Fórmula: C₈H₆O₂
Ponto de ebulição: 266 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 54…56 °C
Densidade: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 132 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003335
Número CAS: 643-79-8
EINECS: 211-402-2
UN: 2923
ADR: 8 (6.1),II
Encomendar
Solubility 53 g/l (20 °C)
Melting Point 54 - 58 °C
Molar Mass 134.13 g/mol
Bulk Density 530 kg/m3
Boiling Point 83 - 84 °C (1 hPa)
Flash Point 110 °C
Density 1.13 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (53 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 480 °C
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive material