Print…
2-Methylfuran estabilizada para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.20798.0250 8.20798.1000
8.20798.0250EA 47.6 EUR
8.20798.0250 8.20798.1000
2-Methylfuran estabilizada para síntese, Sigma-Aldrich®
2-Methylfuran
Fórmula: C₅H₆O
Peso Molecular: 82.1 g/mol
Ponto de ebulição: 63
Ponto de Fusão: –89 °C
Densidade: 0.927 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003248
Número CAS: 534-22-5
EINECS: 208-594-5
UN: 2301
ADR: 3 II
Encomendar
Solubility 3000 mg/l (20 °C)
Melting Point -89 °C
Molar Mass 82.10 g/mol
Boiling Point 63 - 66 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 139 hPa (20 °C)
Flash Point -27 °C
Refractive Index 1.4332 (20 °C, 589 nm)
Density 0.91 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid