Print…
5-(Hydroxymethyl)-2-furaldehyde para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.20678.0001 8.20678.0005 8.20678.0200 8.20678.8100
8.20678.0001EA 45.9 EUR
8.20678.0001 8.20678.0005 8.20678.0200 8.20678.8100
5-(Hydroxymethyl)-2-furaldehyde para síntese, Sigma-Aldrich®
5-(Hydroxymethyl)-2-furaldehyde
Fórmula: C₆H₆O₃
Ponto de ebulição: 292 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 27…30 °C
Densidade: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 79 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00003234
Número CAS: 67-47-0
EINECS: 200-654-9
Merck Index: 13,04857
Encomendar
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 27 - 30 °C
Molar Mass 126.11 g/mol
Boiling Point 154 - 155 °C (16 hPa)
Flash Point 79 °C
Refractive Index 1.5627 (20 °C, 589 nm)
Synonyms 5-(Hydroxymethyl)furfurol
Hill Formula C6H6O3