Print…
N,N'-Difenil-p-fenilenodiamina para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.20536.0250 8.20536.9010
8.20536.0250EA 103 EUR
8.20536.0250 8.20536.9010
N,N'-Difenil-p-fenilenodiamina para síntese, Sigma-Aldrich®
N,N'-Difenil-p-fenilenodiamina
Fórmula: C₁₈H₁₆N₂
Ponto de ebulição: 469 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 146…149 °C
Densidade: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00003015
Número CAS: 74-31-7
EINECS: 200-806-4
Merck Index: 12,03388
Encomendar
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 135 °C
Molar Mass 260.33 g/mol
Bulk Density 560 kg/m3
Boiling Point 220 - 225 °C (1.33 hPa)
Density 1.3 g/cm3 (20 °C)