Print…
2-Bromethylamine hydrobromide para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: 2-Bromoethylammonium bromide, 2-Bromoethylamine hydrobromide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.20176.0100 8.20176.0500 8.20176.5000 8.20176.0501 8.20176.9051
8.20176.0100EA 51.5 EUR
8.20176.0100 8.20176.0500 8.20176.5000 8.20176.0501 8.20176.9051
2-Bromethylamine hydrobromide para síntese, Sigma-Aldrich®
2-Bromethylamine hydrobromide
Fórmula: BrCH₂CH₂NH₃Br
Ponto de Fusão: 170…173 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012886
Número CAS: 2576-47-8
EINECS: 219-924-2
Encomendar
Solubility 500 g/l (20 °C)
Melting Point 171 - 176 °C
Molar Mass 204.89 g/mol
pH 4.7 (25 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials