Print…
EDTA sal dipotássico dihidratado para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Ethylenediaminetetraacetic acid dipotassium salt dihydrate, Titriplex® Potassium salt, Ethylenediaminetetra-acetic acid dipotassium salt dihydrate, Edetic acid dipotassium salt dihydrate, Dipotassium dihydrogen ethylenediaminetetraacetate dihydrate, Ethylenedinitrilotetra-acetic acid dipotassium salt dihydrate, EDTA dipotassium dihydrate, Potassium 2,2'-((2-(bis(carboxymethyl)amino)ethyl)azanediyl)diacetate dihydrate, Ethylenedinitrilotetraacetic acid dipotassium salt
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.19040.0025 8.19040.0100 8.19040.9025
8.19040.0025EA 29.4 EUR
8.19040.0025 8.19040.0100 8.19040.9025
EDTA sal dipotássico dihidratado para síntese, Sigma-Aldrich®
EDTA sal dipotássico dihidratado
Fórmula: C₁₀H₁₄K₂N₂O₈·2H₂O
Peso Molecular: 404.46 g/mol
Ponto de Fusão: 272
Densidade: 1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00150036
Número CAS: 25102-12-9
EINECS: 217-895-0
Merck Index: 13,03546
Encomendar
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 272 °C
Molar Mass 404.47 g/mol
Bulk Density 310 kg/m3
Vapor Pressure (20 °C)
pH 4 - 5 (50 g/l, H2O, 20 °C)