Print…
Ethoxytrimethylsilane para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Trimethyl(ethoxy)silane
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.18821.0025 8.18821.0100
8.18821.0025EA 38.4 EUR
8.18821.0025 8.18821.0100
Ethoxytrimethylsilane para síntese, Sigma-Aldrich®
Ethoxytrimethylsilane
Fórmula: C₅H₁₄OSi
Peso Molecular: 118.25 g/mol
Ponto de ebulição: 75…76 °C (1013 mbar)
Ponto de Fusão: –83 °C
Densidade: 0.76 g/cm3 (20 °C)
Ponto de Inflamação: –18 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009069
Número CAS: 1825-62-3
EINECS: 217-370-6
UN: 1993
ADR: 3 II
Encomendar
Assay (GC, area%) ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C) 0.756 - 0.759
Identity (IR) passes test