Print…
Tetrabutylammonium hydroxide 20% aqueous solution zS, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
MQ200
8.18759.0100 8.18759.0500 8.18759.0050
8.18759.0100EA 54 EUR
8.18759.0100 8.18759.0500 8.18759.0050
Tetrabutylammonium hydroxide 20% aqueous solution zS, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylammonium hydroxide
Fórmula: C₁₆H₃₇NO
Peso Molecular: 259.48 g/mol
Ponto de Fusão: 29.85
Densidade: 0.968
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00009425
Número CAS: 2052-49-5
EINECS: 218-147-6
UN: 3267
ADR: 8 II
Encomendar
Solubility (20 °C) soluble
Boiling Point 102 °C (1013 hPa)
Density 0.99 g/cm3 (20 °C)
pH 14 (H2O, 20 °C)