Print…
Formaldeído 37% em solução aquosa estabilizado para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Estabilização: Estabilizado com metanol 10 %
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.18708.1000 8.18708.5000
8.18708.1000EA 35.9 EUR
8.18708.1000 8.18708.5000
Formaldeído 37% em solução aquosa estabilizado para síntese, Sigma-Aldrich®
Formaldeído
Fórmula: CH₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003274
Número CAS: 50-00-0
EINECS: 200-001-8
UN: 2209
ADR: 8,III
Encomendar
Density 1.017 g/cm3 (20 °C)
pH 0.5 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material