Print…
Succinato dissódico para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.18601.0100 8.18601.0500
8.18601.0100EA 35.3 EUR
8.18601.0100 8.18601.0500
Succinato dissódico para síntese, Sigma-Aldrich®
Succinato dissódico
Fórmula: C₄H₄Na₂O₄
Densidade: 1,88 g/cm³ (30 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002790
Número CAS: 150-90-3
EINECS: 205-778-7
Merck Index: 12,08828
Encomendar
Solubility 350 g/l (25 °C)
Melting Point 300 °C
Molar Mass 162.05 g/mol
pH 7 - 9 (100 g/l, H2O, 20 °C)