Allyl cyanoacetate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
|
Perigo
|
Sinônimos:
Cyanoacetic acid Allyl Ester, Allyl Cyanoacetate, Allyl 2-cyanoacetate, Cyanoacetic acid allyl ester
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.18559.0050
8.18559.1000
8.18559.0050EA
227
EUR
8.18559.0050
8.18559.1000
Allyl cyanoacetate, Sigma-Aldrich®
Allyl cyanoacetate
Fórmula:
C₆H₇NO₂ Peso Molecular: 125.13 g/mol Ponto de Fusão: –40 °C Densidade: 1.07 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: 91 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00013817 Número CAS: 13361-32-5 EINECS: 236-423-4 UN: 3276 ADR: 6.1 III |
Solubility | (20 °C) insoluble |
Melting Point | -40.0 °C |
Molar Mass | 125.13 g/mol |
Boiling Point | 89 - 90 °C (5 hPa) |
Vapor Pressure | 0.05 hPa |
Flash Point | 91 °C |
Refractive Index | 1.4393 (28 °C, 589 nm) |
Density | 1.072 g/cm3 (20 °C) |
Synonyms | Cyanoacetic acid allyl ester |
Hill Formula | C6H7NO2 |
Chemical Formula | NCCH2COOCH2CH=CH2 |