Print…
(Chloromethyl)trimethylsilane, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.18557.0025 8.18557.0100
8.18557.0025EA 154 EUR
8.18557.0025 8.18557.0100
(Chloromethyl)trimethylsilane, Sigma-Aldrich®
(Chloromethyl)trimethylsilane
Fórmula: ClH₂CSi(CH₃)₃
Peso Molecular: 122.67 g/mol
Ponto de ebulição: 98
Densidade: 0.8861 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000878
Número CAS: 2344-80-1
EINECS: 219-058-5
UN: 2985
ADR: 3 (8) II
Encomendar
Solubility (20 °C) insoluble
Molar Mass 122.66 g/mol
Boiling Point 97 - 98 °C
Flash Point 3 °C
Refractive Index 1.418 (20 °C, 589 nm)
Density 0.88 g/cm3 (20 °C)