Print…
Tetrabutylammonium hydroxide 12,5% em metanol para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.18215.0250 8.18215.1000
8.18215.0250EA 69.3 EUR
8.18215.0250 8.18215.1000
Tetrabutylammonium hydroxide 12,5% em metanol para síntese, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylammonium hydroxide
Fórmula: C₁₆H₃₇NO
Peso Molecular: 259.48 g/mol
Ponto de Fusão: 29.85
Densidade: 0.968
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009425
Número CAS: 2052-49-5
EINECS: 218-147-6
UN: 3286
ADR: 3 (6.1, 8) II
Encomendar
Solubility (20 °C) soluble
Boiling Point 65 °C (1013 hPa)
Flash Point 11 °C
Explosion Limit 5.5 - 36.5 %(V) Methanol
Density 0.81 g/cm3 (20 °C)