Print…
Tetra-hidro-1,3-dimetil-1H-pirimidin-2-ona, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Dimetilpropilenoureia
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.18214.0100 8.18214.0500 8.18214.9015 8.18214.9025 8.18214.9012
8.18214.0100EA 55.4 EUR
8.18214.0100 8.18214.0500 8.18214.9015 8.18214.9025 8.18214.9012
Tetra-hidro-1,3-dimetil-1H-pirimidin-2-ona, Sigma-Aldrich®
Tetra-hidro-1,3-dimetil-1H-pirimidin-2-ona
Fórmula: C₆H₁₂N₂O
Peso Molecular: 128.17 g/mol
Ponto de ebulição: 230
Ponto de Fusão: –24 °C
Densidade: 1.06 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 121
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006550
Número CAS: 7226-23-5
EINECS: 230-625-6
Encomendar
Solubility (20°C) Soluble
Melting Point -24 °C
Boiling Point 247 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.5 hPa (57 °C)
Flash Point 121 °C
Explosion Limit 1.6 - 9.3 %(V)
Density 1.064 g/cm3 (20 °C)
pH 11 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 255°C
Synonyms Dimethylpropyleneurea, DMPU
Hill Formula C6H12N2O