Print…
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.18212.0100 8.18212.0500
8.18212.0100EA 96.7 EUR
8.18212.0100 8.18212.0500
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone, Sigma-Aldrich®
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone
Fórmula: C₅H₁₀N₂O
Ponto de ebulição: 225,5 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 8 °C
Densidade: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 93 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003188
Número CAS: 80-73-9
EINECS: 201-304-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03275
Encomendar
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 8.2 °C
Molar Mass 114.14 g/mol
Boiling Point 104 °C (20 hPa)
Vapor Pressure  - 1 hPa (20 °C)
Flash Point 114 °C
Refractive Index 1.472 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.3 - 8.4 %(V)
Density 1.056 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) neutral
Ignition Point 305 °C
Synonyms Dimethylethylene urea, DMI, DMEU
Hill Formula C5H10N2O