Print…
1-(Trimethylsilyl)imidazole, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: TSIM, N-(Trimethylsilyl)imidazole, N-(Trimethylsilyl)-1H-imidazole, TMSI, 1-(Trimethylsilyl)-1H-imidazole
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.18204.0025 8.18204.0100
8.18204.0025EA 72 EUR
8.18204.0025 8.18204.0100
1-(Trimethylsilyl)imidazole, Sigma-Aldrich®
1-(Trimethylsilyl)imidazole
Fórmula: C₆H₁₂N₂Si
Peso Molecular: 140.26 g/mol
Ponto de ebulição: 209
Ponto de Fusão: –42 °C
Densidade: 0.95 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 61
Número MDL : MFCD00005280
Número CAS: 18156-74-6
EINECS: 242-040-3
Encomendar
Solubility (20 °C) Risk of violent reaction.
Melting Point -42 °C
Molar Mass 140.25 g/mol
Boiling Point 212 °C (decomposition)
Density 0.95 g/cm3 (25 °C)
Ignition Point 540 °C DIN 51794
Viscosity Kinematic 2.5 mm2/s (25 °C)