Print…
Trichloromethyl chloroformate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Chloroformic acid trichloromethyl ester, Diphosgene
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.18154.0025 8.18154.0100
8.18154.0025EA 229 EUR
8.18154.0025 8.18154.0100
Trichloromethyl chloroformate, Sigma-Aldrich®
Trichloromethyl chloroformate
Fórmula: C₂Cl₄O₂
Peso Molecular: 197.83 g/mol
Ponto de ebulição: 128
Ponto de Fusão: –57 °C
Densidade: 1.63 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00015553
Número CAS: 503-38-8
EINECS: 207-965-9
UN: 3389
ADR: 6.1 (8) I
Merck Index: 13,03368