Print…
Benzotiazole-2-tiol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: 2-Benzothiazolethiol, Mercapto-2 benzothiazole, Benzo[d]thiazole-2(3H)-thione, Benzothiazole-2-thiol, MBT
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.14674.0250 8.14674.1000
8.14674.0250EA 39.8 EUR
8.14674.0250 8.14674.1000
Benzotiazole-2-tiol, Sigma-Aldrich®
Benzotiazole-2-tiol
Fórmula: C₇H₅NS₂
Ponto de ebulição: 302 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 177…182 °C
Densidade: 1,42 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005781
Número CAS: 149-30-4
EINECS: 205-736-8
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,05893
Encomendar
Solubility 0.12 g/l (25 °C)
Melting Point 180 - 183 °C
Molar Mass 167.25 g/mol
Bulk Density 390 kg/m3
Boiling Point 260 °C decomposes
Vapor Pressure  - 0.000003 hPa (25 °C)
Flash Point 243 °C
Explosion Limit 15 %(V)
Density 1.42 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (0.12 g/l, H2O, 25 °C)
Ignition Point 465 °C